Imprimer
Erlenmeyers, à col large, bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 145 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Erlenmeyers, à col large, bouchons à vis, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
PMP (TPX), transparent with PP screw cap.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 150 °C (170 °C pour les courtes périodes), autoclavables
  • Bonne perméabilité aux micro-ondes
Idéaux pour le titrage et pour la préparation et le stockage de milieux nutritifs