Imprimer
Erlenmeyers, à col large, bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 136 EUR
214-7202 214-7203 214-7204
Erlenmeyers, à col large, bouchons à vis, Nalgene®
Ballons Flacons Erlenmeyers
En PC, transparent avec bouchon à vis en PP, translucide.
  • Flacons robustes et plus sûrs que ceux en verre pour une utilisation avec des agitateurs
  • Les flacons et bouchons peuvent être autoclavés. Toutefois, l'autoclavage répété peut compromettre la résistance mécanique et entraîner une opacification des flacons
  • Fermeture étanche sans revêtement pour protéger le contenu des éclaboussures et de la contamination
Pour la préparation et le stockage de milieux nutritifs et pour de nombreuses procédures de mise en culture.