En FEP, translucides, avec bouchon à vis en ETFE.
- Excellente résistance chimique
- Résistants à des températures de –270 °C à +205 °C (flacons) et de –100 °C à +150 °C (bouchons)
- Autoclavables et capables de supporter la stérilisation répétée par toutes les méthodes chimiques
Pratiquement incassables, presque transparents, non contaminants et résistants à presque tous les produits chimiques. Convient à tous les solvants organiques et aux oxydants forts. Peuvent être bouillis dans de l'acide nitrique concentré pour les tâches relatives aux traces d'éléments.