Imprimer
Flacons de culture cellulaire Corning® Primaria™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
353824 353810
734-0076EA 478 EUR
734-0076 734-0074
Flacons de culture cellulaire Corning® Primaria™
Ballons Flacons pour culture cellulaire
En PS, traités pour culture tissulaire, stériles, apyrogènes.
  • La composition chimique unique des surfaces de culture tissulaire, à base d'azote, facilite l'adhésion, l'étalement et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
  • Les bouchons ventilés comportent une membrane hydrophobe de 0,2 μm
  • Transparents, aucun stockage spécial requis
  • Emballage pratique et pelable
La surface complexe des produits Corning® Primaria™ est homogène et stable et est utilisée pour améliorer la fixation et la différenciation de divers types de cellules. La chimie de surface des produits Corning® Primaria™ est confirmée par le balayage électronique pour l'analyse chimique (ESCA).
Note: Growth area and capacity are nominal.