Imprimer
Venting filters, Acro® 50
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 2410 EUR
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filtres Filtres de ventilation
Pour l'aération des bioréacteurs, des cuves et bidons de fermentation, ou la purge de gaz stérile des récipients de culture. Pour la fixation à des systèmes à usage unique qui doivent être soumis à une irradiation aux rayons gamma.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Membrane Emflon® II (PVDF hydrophobe); boîtier en PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery.En savoir plus