Imprimer
Distributeur de membranes pour filtration microbiologique, Microsart® e.motion
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16713-BO 16713-PS
SART16713-BOEA 2130 EUR
SART16713-BO SART16713-PS
Distributeur de membranes pour filtration microbiologique, Microsart® e.motion
Distributeur de membrane
The dispenser fully automatically releases membrane filters from their sterile packaging. You can choose one of the following modes: Push button, foot switch or sensor mode.
  • Compact design, easy to clean
  • Easy insertion of the filter band
  • Low weight
  • Battery-operable Microsart® e.motion dispenser model operates without a cable
A window in the dispenser maintains the visibility of the information on the membrane filter band, such as lot number, membrane filter type and the quantity of filters. This ensures better scheduling of tests and easy traceability.
W×D×H: 172×233×230 mm
Weight: 2,4 kg (power supply only model), 2,6 kg (integrated battery model)
Membranes Microsart® e.motion: Nitrate de cellulose, stérile
Les membranes filtrantes sont scellées (stériles), sans papier de protection sur chaque filtre, dans un conditionnement individuel spécialement conçu dans un format plié en accordéon.
Certifications: CE mark. EMC Directive EN 61326-1. EN 61010