Imprimer
Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-6 Metricel®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
63068 66068 66191 66265 66539
514-4178EA 155 EUR
514-4178 514-4185 514-4193 516-7888 516-7927
Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-6 Metricel®
Filtres Filtres à membrane
La membrane, composée d'un mélange d'esters de cellulose certifié hydrophile, pour analyse microbiologique respecte ou dépasse les exigences réglementaires.
  • Le quadrillage unique de la grille de points fournit des indications pour la quantification des colonies bactériennes sans inhibition ou amélioration de la croissance
  • Analyse microbiologique en utilisant la technique de filtration sur membrane; chaque boîte contient un certificat signé
  • À utiliser avec un milieu de culture Pall pour des niveaux de croissance élevés et une identification des contaminants facilitée
Le mélange d'esters de cellulose est le milieu de filtration le mieux accepté pour l'analyse microbiologique, et permet de récupérer un maximum d'organismes.
Pour l'isolation et le dénombrement des coliformes totaux et fécaux, E. coli, streptocoques fécaux, champignons et autres organismes hétérotrophes.
Meets and surpasses US EPA and ASTM specifications.
Applications: Isolation and enumeration of yeast and mould colonies, spoilage organism monitoring and identification in food and beverage quality control laboratories, ideal for monitoring particulate contamination of process fluids in the microelectronic industry.
Certifications: Certifiées pour l'analyse microbiologique des eaux potables, des eaux usées, des eaux de traitement et des eaux naturelles conformément à la technique MF référencée dans les méthodes standard d'analyse de l'eau et des eaux usées (« Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater »), 20e édition, ainsi que dans les méthodes microbiologiques pour la surveillance de l'environnement (« Microbiological Methods for Monitoring the Environment ») de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des États-Unis, 600/8-78-017.