Imprimer
Capsules de filtration pour l'échantillonnage d'eau de nappe phréatique, GWV
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12020 12179 12180
516-7508EA 664 EUR
516-7508 516-7533 516-7534
Capsules de filtration pour l'échantillonnage d'eau de nappe phréatique, GWV
Filtres Capsules de filtration
Les capsules grande capacité GWV sont conçues pour la préparation d'échantillons d'eau de nappe phréatique pour l'analyse des métaux dissous. Un certificat d'analyse de 42 métaux est imprimé sur chaque lot.
  • Conformes aux exigences de filtration de l'EPA américaine pour la filtration 0,45 µm
  • Réduisent la nécessité de changer plusieurs fois les filtres lors de la filtration de limons et d'eau de nappe phréatique chargée en particules et garantissent une filtration rapide
  • GWV a une surface de filtration 5 fois supérieure à celle des filtres traditionnels de 142 mm
Membrane GWV (copolymère acrylique sur support non tissé) dans un boîtier en polypropylène.