Imprimer
Capsules de filtration des eaux de nappe phréatique, Aquaprep™ 600
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12175 12176
300-0005EA 58.8 EUR
300-0005 516-7531
Capsules de filtration des eaux de nappe phréatique, Aquaprep™ 600
Filtres Capsules de filtration
Les capsules Aquaprep™ 600 sont conçues pour la préparation des échantillons de nappe phréatique pour l'analyse des métaux dissous. Un certificat d'analyse de 42 métaux est imprimé sur chaque lot.
  • Conformes aux exigences de filtration de l'EPA américaine pour la filtration 0,45 µm
  • Réduisent la nécessité de changer plusieurs fois les filtres lors de la filtration de limons et d'eau de nappe phréatique chargée en particules et garantissent une filtration rapide
  • Aquaprep™ 600 a une surface de filtration 4 fois supérieure à celle des filtres traditionnels de 142 mm
Membrane Supor® (polyéthersulphone hydrophile) dans un boîtier en PP. Surface de filtration effective: 600 cm²; pression maximum: 4,1 bar.
Dimensions: Ø 68 mm, longueur 145 mm
Entrée/sortie: dispositif AquaPrep™: embout de tuyau cannelé compatible avec les tubulures de 6,4 à 12,7 mm de diamètre interne.