Imprimer
Unités de filtration par pression, Sartolab® P20 et P20 Plus
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 57.6 EUR
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Unités de filtration par pression, Sartolab® P20 et P20 Plus
Filtres Capsules de filtration
Unités prêtes à l'emploi qui, fixées à une pompe à membrane ou à une pompe à tube, permettent de stériliser rapidement et de manière fiable de 100 ml à 10 litres de milieux et de solutions aqueuses.
  • Évent d'aération avec membrane en PTFE
Membrane en acétate de cellulose/PES, P20 Plus avec préfiltre en fibre de verre, boîtier en PC, stérile.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Cdt: Emballage stérile individuel.