Imprimer
Filtres en fibres de verre TCLP
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 146 EUR
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtres en fibres de verre TCLP
Filtres Filtres de fibres de verre
Filtres en fibre de verre borosilicaté exempts de liant, à faible taux de substances extractibles. Convient pour une utilisation dans le cadre de la procédure Toxicity Characteristics Leaching Procedure EPA 1311 et de la préfiltration des échantillons HPLC sales.
  • Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions
  • Extends filter life and reduces final filter changes with high capacity prefilters
  • Eliminates sample contamination, binder-free borosilicate glass fiber has no added
En savoir plus