Imprimer
Papiers filtres, quantitatifs
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 17.1 EUR
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Papiers filtres, quantitatifs
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Ces papiers filtres sont constitués de pâte raffinée et de linters contenant plus de 98 % d'alpha cellulose et sont garantis sans acides résiduels utilisés dans certaines méthodes de production. Ils ont une teneur en cendre extrêmement faible et se dénomment par conséquence papier sans cendres. Les papiers filtres sans cendres de Sartorius sont caractérisés par une forte résistance à l'humidité et par une pureté élevée. Ces papiers sont tout particulièrement adaptés aux analyses quantitatives, aux entonnoirs Büchner, à la filtration sous vide ou sous pression.
388: “Point noir” Pour précipités floconneux et volumineux, spécialement les hydroxydes de fer, d'aluminium et de chrome; les sulfures de cuivre, de cobalt, de bismuth et de fer; différents dépôts organiques et métaux colorés; détermination de la silice dans l'analyse des aciers; pour solutions acides et légèrement alcalines; filtration sous pression.
389: “Point blanc” La qualité analytique la plus commune, pour précipités moyennement gros, comme les sulfures d'argent, d'arsenic, d'antimoine, de cadmium, de plomb, de fer et de manganèse; le chromate de plomb; le molybdate d'ammonium phosphoreux; les carbonates alcalino-terreux; pour solutions acides et légèrement alcalines; filtration sous pression.
390: “Point vert” Filtration de précipités fins; sulfate de baryum; molybdate de plomb; dioxyde de plomb; hydroxyde de calcium; fluorure de calcium; sulfures de nickel, de zinc et d'étain; pour solutions acides et légèrement alcalines; filtration sous pression.
393: 'Purple dot filter' Ideal for particularly difficult filtration conditions and especially fine-grained precipitates; barium sulphate; copper oxide.