Imprimer
Porte-filtres sous vide, acier inoxydable
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16201 16219
512-3300EA 983 EUR
512-3300 512-3301
Porte-filtres sous vide, acier inoxydable
Porte-filtres
Pour le comptage des colonies et le prélèvement des particules, spécialement conçus pour les applications dans lesquelles les particules ou microorganismes retenus sur la surface du filtre membrane présentent un intérêt. Le porte-filtre fritté en acier inoxydable assure une distribution uniforme des résidus.
Autoclavables à 134 °C.
Ø de la sortie : 10 mm
Composition : avec couvercle, pince et robinet en acier inoxydable.