Imprimer
Disques filtrants
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
835 836 837 838 839 840 843 844
519-5001EA 19.3 EUR
519-5001 519-5002 519-5003 519-5004 519-5005 519-5006 519-5007 519-5008
Disques filtrants
Filtres Disques filtrants
Disques filtrants en HDPE utilisables entre le papier filtre et la plaque perforée de l'entonnoir de Büchner, évite le bouchage du filtre.