Membrane en nylon, boîtier en PS. Pour applications spéciales. Exempt d'agent mouillant, taux en matières extractibles le plus bas, excellente résistance aux alcools.
Entonnoir et flacon récepteur gradués
Adaptateur pour tuyau à raccord rapide
Avec couvercle
*entonnoir: 1000 ml, flacon récepteur: 500 ml
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.