Imprimer
Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
734-5063EA 158 EUR
734-5063 734-5062 734-5065 734-5064 734-5070 734-5061 513-1222 513-1552 513-1562 513-1221 513-1551 513-1572 513-1621 513-1561 513-1582 513-1611 513-1622 513-1571 513-1581 734-5029 734-5067 734-5066 734-5069 734-5068
Unités de filtration sous vide, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane en acétate de cellulose exempt de surfactant (SFCA), boîtier en PS. Idéales pour la culture cellulaire. Faible adsorption protéique.
  • Entonnoir et flacon récepteur gradués
  • Adaptateur pour tuyau à raccord rapide
  • Avec couvercle