Imprimer
Systèmes de filtration sous vide pour flacons, sans membrane, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 168 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Systèmes de filtration sous vide pour flacons, sans membrane, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Unités de filtration sous vide en PS, réutilisables. Ces unités conviennent à la filtration analytique ou stérilisante, sous vide.
  • Réceptacle gradué
  • Deux raccords latéraux pour tuyau de Ø int. 6 - 8 mm
  • Couvercle pour un stockage stérile du filtrat
Compatible with 47/50 mm membranes.
Informations de livraison: Support et récepteur, plaque analytique, plaque de stérilisation et couvercle.