Imprimer
Unités d'ultrafiltration par centrifugation, Vivaspin® 2
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VS0211 VS0221 VS0231 VS0241 VS02V2 VS0212 VS0202 VS0222 VS0232 VS0242 VS0291 VS0292 VS02H01 VS02H02 VS02H11 VS02H12 VS02H21 VS02H22 VS0201 VS02H91 VS02H92
512-3753EA 178 EUR
512-3753 512-3754 512-3755 512-3756 512-3772 512-4006 512-4007 512-4008 512-4009 512-4010 512-2841 512-2842 512-2843 512-2844 512-2845 512-2846 512-2847 512-2848 512-3752 512-2866 512-2867
Unités d'ultrafiltration par centrifugation, Vivaspin® 2
Filtres Filtres pour centrifugation
Les concentrateurs Vivaspin® sont des unités d'ultrafiltration à usage unique pour la concentration d'échantillons biologiques de 0,4 à 2 ml.
  • Récupération élevée du rétentat >90%
  • Conception verticale de la membrane pour une concentration ultra rapide
  • Concentration d'échantillon sécurisée grâce au volume anti-assèchement
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Graduation pour lire ou contrôler facilement le volume
Vivaspin® 2 déploie toute son efficacité quand il est utilisé dans des rotors à godet oscillant ou des rotors à angle fixe qui acceptent les tubes de 15 ml. La conception verticale de la membrane et la chambre mince de filtration à multicanaux (brevet déposé US 5,647,990) minimisent le colmatage de la membrane et permettent des concentrations à vitesse élevée, même pour les solutions chargées en particules. Vivaspin® 2 associe la vitesse des produits Vivaspin® classiques à une surface interne et une surface de membrane faibles, permettant une récupération supérieure à la moyenne, même pour les solutions très diluées.