Imprimer
Filtres par pression positive, AcroCap™, Supor®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AcroCap™
515-0010EA 169 EUR
515-0010 515-0011 515-0009
Filtres par pression positive, AcroCap™, Supor®
Filtres Unités de filtration sous vide
Débit d'eau à 1 bar : 0,1 µm : 90 ml/min ; 0,2 µm : 220 ml/min ; 0,45 µm : 500 ml/min.
Pression max. 2,1 bar.
Température max.: 55 °C.