Imprimer
Écrans faciaux, Bionic™
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1011624 1011623 1011933
111-0134EA 101 EUR
111-0134 111-0133 111-0252
Écrans faciaux, Bionic™
Écrans de protection
Cet écran facial innovant offre une protection contre les risques mécaniques extrêmes. Il peut se porter avec des lunettes de sécurité ou une protection des voies respiratoires.
  • Protection étendue des sourcils et du menton
  • Mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue
  • Rembourrage ultra-doux avec bandeau lavable ou remplaçable
  • Différents réglages pour un meilleur confort
Poids : 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9