Imprimer
Écrans faciaux, Clearways
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 20.4 EUR
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Écrans faciaux, Clearways
Écrans de protection
Cette combinaison assure force et durabilité. Les visières sont compatibles avec différents types d'applications.
  • Léger : suffisamment confortable pour être porté tout au long de la journée
  • La visière intégrale assure une protection supplémentaire contre les fuites chimiques
  • Visière remplaçable économique disponible en acétate ou PC (PC : fort impact ; acétate: résistant aux produits chimiques)
Poids : 160 g
Visière : 200 mm
EN 166
Certifications: EN 166
Informations de commande: Visor, brow guard, andEn savoir plus