Imprimer
Arceau anti-bruit, PerCap®
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PerCap®
111-3581EA 4.99 EUR
111-3581
Arceau anti-bruit, PerCap®
Bouchons d'oreille Arceaux anti-bruits
Cet arceau pliable en PP avec bouchons en mousse en PU offre une adaptabilité et un confort optimum.
  • Solution idéale pour un besoin temporaire de protection auditive
  • Léger et pliable
  • Les bouchons d'oreilles se glissent facilement dans une poche lorsqu'ils ne sont pas nécessaires
SNR: 24 dB
Certifications: EN 352-2
Informations de livraison: Fourni avec un étui de rangement.