Imprimer
Bouchons d'oreille jetables, Bilsom 303
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1006186 1006187 1005073 1005074 1007192 1007193 1006204
111-1291EA 67.6 EUR
111-1291 111-1292 111-3560 111-3564 111-2157 111-2158 DALL1006204
Bouchons d'oreille jetables, Bilsom 303
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Bouchons en mousse moulée, sans PVC, disponibles en deux tailles pour un positionnement adéquat et confortable.
  • Mousse de polyuréthane, sans cordon
  • De forme conique pour une insertion facilitée
  • Surface extérieure lisse pour une meilleure hygiène
  • Distributeur transparent pour plus de commodité
RSB : 33 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2.
Cdt: Disponibles en vrac, en paires individuelles ou par lot de 400 paires dans le distributeur LS-400.