Imprimer
Bouchons d'oreilles réutilisables, Fusion™
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1011282 1011281
111-0115EA 114.69 EUR
111-0115 111-0084
Bouchons d'oreilles réutilisables, Fusion™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Les bouchons d'oreilles Fusion™ associent confort tout au long de la journée et manipulation aisée.
  • Conception bimatière brevetée
  • Deux tailles pour une sécurité et un ajustement optimaux
  • Système à cordon amovible unique
RSB : 28 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2