Imprimer
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 37.24 EUR
111-0137 111-0138 111-0395
Bouchons d'oreille à usage unique, Laser Lite®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Les bouchons d’oreilles Laser Lite® offrent un confort optimal pour un port longue durée.
  • Couleurs vives
  • Mousse épousant la forme de l'oreille de chaque utilisateur
  • Forme en T pour une insertion et un retrait facilités
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.