Imprimer
Distributeurs de gants stériles
Fournisseur: S-CURVE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SD-300-C SD-300A SD-350-C
112-0536EA 709 EUR
112-0536 113-0339 SCURSD-350-C
Distributeurs de gants stériles
Distributeurs de gants et porte-boîtes à gants
These safety dispensers are designed to protect prepacked sterile gloves from contamination.
  • Easy access first in/first out usage
  • Amber version to protect from ozone degradation
  • Available in free-standing or wall-mountable versions