Imprimer
Portoir pour boîtes de Petri
Fournisseur: Heathrow Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-1165EA 126 EUR
391-1165
Portoir pour boîtes de Petri
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
En acrylique. Ce distributeur solide contient jusqu'à vingt boîtes de Petri Ø 90 mm dans deux cloisons facilement accessibles.
  • Se pose sur une table ou s'accroche au mur
  • Stable et transparent
  • Vis de fixation incluses