Imprimer
Portoir pour boîtes de Pétri, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-4106EA 155 EUR
710-4106
Portoir pour boîtes de Pétri, Nalgene®
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Armature en PC, montants en PC blanc.
Pour 72 boîtes de Pétri 60×15 mm. Visibilité de toutes les boîtes entreposées. Assemblage simple.
l×p×h: 298×203×152 mm