Imprimer
Portoir de boîtes de Petri, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-2013EA 339 EUR
391-2013 391-2011
Portoir de boîtes de Petri, Poxygrid®
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Portoir en fil d'acier recouvert d'époxy.
  • Facile à charger et décharger par le haut
  • Pour boîtes de Petri en plastique de Ø 90 et 100 mm (non adapté aux boîtes de Petri en verre)
l×P×H : 108×108×356 mm (1 tour, pour 20 boîtes de Petri)
l×P×H : 343×105×305 mm (3 tours, pour 42 boîtes de Petri)