Imprimer
Boîtes de Petri, Star™Dish
Fournisseur: PHOENIX BIOMEDICAL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 157 EUR
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Boîtes de Petri, Star™Dish
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En PS transparent. Idéales pour le comptage de colonies.
  • La procédure de fabrication écologique utilise moins de plastique
  • Stériles et sans particules
Boîtes 90×15 mm
Le couvercle renfoncé de la boîte ALPINE emboîtable assure un empilement très stable et limite l'encombrement. La boîte est compatible avec la plupart des modèles d'appareils de versement de milieu. Le renfoncement du couvercle a un angle biseauté plus lisse, ce qui facilite le glissement de la boîte lors du versement automatisé.
- Des orifices situés sous le couvercle évitent la formation et la pénétration de condensation dans les cultures
- Le fond extrêmement plat permet de réduire la quantité de milieu requise
- Les nervures croisées sur la base optimisent la résistance de la boîte aux déformations lors du versement de milieu à haute température
- Ce type de boîte est idéal pour compter des colonies, étant donné que les nervures servent de limite lors de la formation de quartiers
Boîtes compactes et économiques de 85×15 mm
En raison de son diamètre réduit, la boîte de 85×15 mm est parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent économiser la quantité de milieu versé, tout en réduisant l'encombrement dans le réfrigérateur et l'incubateur.
Boîtes divisibles de 90×15 mm
Pour les études différentielles simultanées d'organismes ou de milieux dans un environnement courant. Les coûts globaux sont diminués grâce à la réduction de l'encombrement, et de l'utilisation des boîtes et milieux. Les versions à 3 ou 4 sections ont des compartiments numérotés pour une identification facile.
Boîtes 140×15 mm
Idéales pour tester la sensibilité aux antibiotiques, ces boîtes peuvent accueillir 2 à 3 membranes filtrantes chacune. Elles sont assez grandes pour la détermination de la charge bactérienne et les tests de stérilité des appareils médicaux.
Boîtes 55×15 mm
Ces boîtes limitent l'encombrement dans les réfrigérateurs et les incubateurs, et sont parfaitement adaptées à l'utilisation de petites quantités de milieux. Elles sont compatibles avec les membranes filtrantes individuelles pour l'analyse de l'eau et l'analyse pharmaceutique.
Boîtes profondes
Spécialement conçues pour contenir plus de milieu, ces boîtes sont parfaites pour les laboratoires de mycologie, d'histologie et de pathologie, ainsi que pour la germination de graines. Particulièrement adaptées aux périodes de mise en culture prolongées.
Boîtes spécialisées
La boîte AQUA PLATE est parfaitement adaptée aux techniques de filtration par membrane. Elle permet d'accueillir une membrane filtrante ronde de 47 mm, utilisée pour diverses techniques d'analyse de l'eau, et convient parfaitement au prélèvement d'échantillon sur le terrain. Le couvercle étanche peut être scellé avec du ruban adhésif. La boîte de 40×12,5 mm est idéale pour l'utilisation d'un très petit échantillon. Elle est également adaptée aux petits filtres et aux analyses pharmaceutiques. La boîte ALPINE FULL SIZE est idéale lorsqu'une plus grande surface est requise pour la culture et pour accueillir des disques pour antibiogramme.