Imprimer
Boîtes de Petri Falcon®, 50 × 9 mm, couvercle hermétique, stériles, Corning
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 344 EUR
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Boîtes de Petri Falcon®, 50 × 9 mm, couvercle hermétique, stériles, Corning
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Les plats sont construits avec du polystyrène de qualité cristalline et une surface inférieure plate pour une optique sans distorsion.
  • Plat, sans distorsion optique
  • Les anneaux d'empilage facilitent l'empilage et les manipulations
  • Construction robuste pour la manipulation stable des boîtes
Le petit diamètre permet d'économiser du milieu et de l'espace. Facile à sceller avec du ruban adhésif pour la collecte et le transport des échantillons. Polystyrène. Stérilisé par irradiation gamma. Emballé par 20 par sac.