Imprimer
Plateaux pour instruments
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42910010 42910003
HECH42910010EA 188 EUR
HECH42910010 HECH42910003
Plateaux pour instruments
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
En verre avec couvercle à bouton chromé.
  • Can be sterilised in hot air up to 180 °C
  • Robust
  • Good chemical resistance
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.