Imprimer
Bacs à instruments
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42900001 42900010 42900002 42900003 42905002 42905003 42905004 42905005 42905007 42905001
216-1401EA 0 EUR
216-1401 216-1408 216-1402 216-1403 216-1412 216-1413 216-1414 216-1415 216-1417 216-1411
Bacs à instruments
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
En verre épais.
  • Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
  • Robustesse
  • Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.