Imprimer
Capsules d'évaporation en silice opalescente
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
73000 73001 73002 73004 73005 73009
TSLA73000EA 132 EUR
TSLA73000 216-0291 216-4468 216-4469 216-0292 TSLA73009
Capsules d'évaporation en silice opalescente
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Vasques à fond rond et bec verseur en quartz Vitreosil®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Facile à nettoyer