Imprimer
Capsules d'évaporation en silice opalescente
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
73011 73013 73014
216-0293EA 152 EUR
216-0293 216-0294 216-0295
Capsules d'évaporation en silice opalescente
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Made of silica.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Capsules forme basse.