Imprimer
VWR®, Capsules, évaporation, peu profondes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0173EA 38.3 EUR
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Capsules, évaporation, peu profondes
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En PTFE, avec bec.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Outer diameter with a tolerance of +/- 1mm
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Parois épaisses, forme conique. Extrêmement robustes.