Imprimer
Boîtes de Pétri, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 250 EUR
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Boîtes de Pétri, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS (sauf 734-2113*, en Permanox™), stériles, avec couvercle. Large éventail de boîtes de Pétri traitées pour les cultures tissulaires.
  • Surface uniforme et transparente pour une utilisation en microscopie
  • Boîtes de 60 mm et 35 mm avec grille pour le clonage ou la détermination de l'efficacité de l'étalement
  • Traitement de la surface certifié Nunclon™Δ
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.