Imprimer
Boîtes de Pétri, Corning® BioCoat™ Gelatin
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354653 356653
734-0252EA 110 EUR
734-0252 734-0323
Boîtes de Pétri, Corning® BioCoat™ Gelatin
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS enrobé de gélatine porcine. La gélatine cellulaire Corning® BioCoat™ fournit un substrat favorisant la fixation et la croissance pour la culture de divers types de cellules. La gélatine est couramment utilisée dans la culture de types de cellules normales et transfectées, y compris les cellules endothéliales vasculaires, musculaires, souches embryonnaires (ES) et de tératocarcinome F9.
  • Le substrat de gélatine favorise l'adhésion d'une série de types de cellules normales et transfectées
  • Le prétraitement à la gélatine évite une longue préparation, permettant ainsi un gain de temps et d'argent
  • La régularité d'un lot à l'autre assure des résultats reproductibles
Applications: adhérence et prolifération des cellules vasculaires endothéliales (BME, BAEC, ES), myoblastes C2C12 et MM14, culture de cellules normales et transfectées de tératocarcinome F9 (études sur l'expression des gènes), culture de d'HUVECs pour l'étude de l'expression de E-Selectin et de l'induction du VEGF.