Imprimer
Plaques de culture cellulaire, Nunc™ Multidish
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 326 EUR
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Plaques de culture cellulaire, Nunc™ Multidish
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, stériles, avec couvercle. Utilisées dans tous les domaines de la culture cellulaire, notamment l'augmentation du volume et le clonage.
  • Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
  • Puits à fond plat pour une qualité optique maximale
  • Traitement de la surface certifié Nunclon™Δ