Imprimer
Récipients avec couvercles, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
242083409 242084105 242084508 242085701
216-3304EA 70.5 EUR
216-3304 216-3306 216-3308 216-3312
Récipients avec couvercles, DURAN®
Pots Pots à usage général
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Low profile, without knob.