Imprimer
Cristallisoirs et capsules
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705.180 705.240 705.260 705.330 705.360 705.410 705.300 705.150 705.000
216-1241EA 20.2 EUR
216-1241 216-1242 216-1243 216-1245 216-1246 216-1247 216-2023 216-2022 216-1249
Cristallisoirs et capsules
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Acier inoxydable ¹⁸/₁₀.
  • Avec bord plié; nettoyage facile et rapide
  • Polissage électrolytique, antimagnétique
  • Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Plateaux ronds universels pour de nombreuses utilisations.
Informations de commande: chaque ensemble de plateaux (code art. 216-1249) comprend des plateaux de 1, 2 et 3 l chacun.