Imprimer
Plaques perforées pour dessiccateurs
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L119C/140 L119C/190 L119C/235 L119C/280 L119C/90
467-1915EA 86.9 EUR
467-1915 467-1920 467-1925 467-1930 467-1910
Plaques perforées pour dessiccateurs
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
En porcelaine. Trou central de 20 mm de Ø, perforations d'env. 5 mm de Ø. A utiliser avec les dessiccateurs d'un diamètre correspondant.
Certifications: Conformes à la norme DIN 12911