Imprimer
Armoires de dessiccation, série SICCO Maxi
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 5870 EUR
467-0044 467-0045
Armoires de dessiccation, série SICCO Maxi
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Acrylique transparent. Les armoires possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Conçues pour stocker ou sécher des produits sensibles à l'humidité, à l'aide de gel de silice. L'environnement contrôlé à l'intérieur du dessiccateur est parfait pour stocker les matériaux de référence, les échantillons conservés, les échantillons métallographiques, le tabac et les échantillons d'ADN.
  • L'hygromètre* électronique monté sur porte indique les valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Résistance thermique comprise entre −20 et +70 °C
  • Facilité de déplacement grâce aux quatre roulettes des armoires, dont deux sont équipées de freins
Informations de commande: fournies avec quatre étagères télescopiques amovibles, en acier inoxydable, et un plateau de dessiccation*. Capacité de 34 étagères maximum (17 étagères par chambre pour le modèle Maxi 2). Gel de silice non fourni.
Attention: * Le modèle Maxi 2 dispose de deux chambres de 140 l, chacune étant équipée d'un hygromètre, de deux clayettes et d'un plateau de dessiccation. Les dimensions sont données pour chaque chambre.