Imprimer
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 257 EUR
467-4105 467-4106 467-0051
Armoires de dessiccation, série SICCO Mini Basic
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Polycarbonate, transparent. Chaque compartiment comprend une porte équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre –35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
  • Fabrication robuste, légère, portative et empilable
  • Dessiccant fourni, livré dans un conteneur refermable pratique
Informations de commande: Shelves must be ordered separately.