Particulièrement adaptés aux processus de séchage, au stockage sous vide et à la protection contre l'air et l'humidité. Pour des applications telles que la culture d'organismes, la recherche sur les matières premières et les essais de corrosion, le nettoyage d'équipements pour les analyses d'oligo-éléments, les réactions de gaz et de liquides. Peuvent être utilisées comme mini salle blanche pour la technologie des bio-puces.
- Large gamme de dessiccateurs disponible pour différentes applications
- Conçus en verre borosilicaté de qualité DURAN® pour une meilleure sécurité
- Tous les modèles sont avec flasque plate, sauf 467-0139 équipé de flasque circulaire rainurée
- Excellente résistance mécanique, thermique et chimique
Certifications: Tous les modèles selon DIN ISO 13130, dessiccateurs avec bride rainurée sans taille DIN ISO.
Informations de commande: Livré sans plaque, couvercle ni robinet, veuillez commander les accessoires nécessaires séparément.