Imprimer
Tubes à dessécher (chlorure de calcium)
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
446 447 448
468-1210EA 7.9 EUR
468-1210 468-1211 468-1212
Tubes à dessécher (chlorure de calcium)
Tubes Tubes de dessication
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.