Imprimer
Dessiccateurs
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
230 550 554
467-2120EA 216 EUR
467-2120 467-2115 467-2125
Dessiccateurs
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Couvercle en polycarbonate transparent avec base en polypropylène. Le bouchon spécialement rainuré assure une très lente réadmission d'air afin d'éviter l'altération du contenu.
  • Protection contre les implosions
  • Supportent un vide de 740 mm Hg avec perte inférieure à 20 mm Hg en 24 heures
  • Plateau amovible servant de support de déshydratant inclus
Informations de livraison: fournis avec un robinet d'évacuation du vide et un joint torique.