Imprimer
Dessiccateurs, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 128 EUR
467-3112 467-3110
Dessiccateurs, Nalgene®
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Couvercle en PC transparent et base en PP bleu avec ou sans robinet en PTFE. Compatible avec les tuyaux à vide de 6,4 mm (¼") de diam. int. et peut être utilisé avec n'importe quelle plaque pour dessiccateurs standard de 230 mm, par exemple code art. 467-3100. Le dessiccateur 467-3110 doit être utilisé à température ambiante uniquement, le dessiccateur 467-3112 est autoclavable.
  • Base imperméable à tous les dessiccants solides, y compris les acides et alcalis (ne pas utiliser d'acides concentrés comme dessiccants)
  • Aucun joint ni aspiration par le vide n'est nécessaire pour garantir l'étanchéité du couvercle, il doit uniquement être graissé
Informations de commande: fournies sans plaque (à commander séparément).