Imprimer
Cuvettes pour fluorescence
Mesures
Fournisseur: Hellma Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
634-9331EA 0 EUR
634-9331 634-9332 634-9461 634-9471 634-9094 HELL105-251-15-K-4 634-0439 HELL105-250-15-K-4 634-0851 634-0850 HELL105-250-85-K-4 634-9333 634-9334
Cuvettes pour fluorescence
Mesures
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves s'adaptent aux porte-cuves standard et éliminent également l'action capillaire qui réduit les volumes de remplissage requis.
Conviennent aux techniques d'analyse de haute précision.