Imprimer
Cuves d'électroporation
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 302 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Cuves d'électroporation
Cuvettes Cuves d'électroporation
Compatibles avec tous les électroporateurs classiques.
  • Tolérances précises des écarts, garantissant la reproductibilité de la puissance de champ ainsi qu'une grande efficacité de transformation
  • Cuve de forme homogène en plastique moulé sans raccords, qui élimine les fuites et maintient les plaques d'aluminum en positions parallèles; cela permet de traiter les échantillons de façon uniforme, avec un niveau de sécurité constant
  • Couvercles avec code couleur et surface dépolie, simples à étiqueter, faciles à reconnaître
  • Couvercles qui s'ajustent bien et préservent la stérilité
Informations de commande: Disponibles en 3 tailles de fente: 1 mm (bouchon blanc) fournit des impulsions avec la puissance de champ la plus élevée pour la culture bactérienne. 2 mm (bouchon bleu) génère des impulsions à une puissance de champ moyenne et fonctionne bien avec les cellules de levure. 4 mm (bouchon vert) permet de générer des impulsions avec la puissance de champ la plus faible, plus adaptée aux cellules de mammifères.